Läs mer
Ammoniumacetat, för HPLC, certifierad, Fisher Chemical
Produktkod. 10598410 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10598410 250 g 250g
1 options
Produktkod. 10598410 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3446/50
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Smältpunkt 114°C
CAS 631-61-8
Färg Vitt
pH 7
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Molekylformel C2H7NO2
MDL-nummer 13066
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].CC([O-])=O
IUPAC-namn ammoniumacetat
Molekylvikt (g/mol) 77.08
Formel vikt 77.08g/mol
Förpackning Pulverburk av plast