Läs mer
Ammonium Acetate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 114°C |
| CAS | 631-61-8 |
| Färg | White |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | C2H7NO2 |
| MDL-nummer | 13066 |
| Formel vikt | 77.08g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |