Läs mer
Ammoniumacetat, för HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280926 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
30280926 500 mL
1 options
Produktkod. 30280926 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T002000500
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Fysisk form Flytande eller fast
Kvantitet 500 mL
Kvalitet HPLC
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25 M
Förpackning Plastbelagd glasflaska