Läs mer
Ammoniumacetat, LC/MS-klass, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280946 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30280946 50 mL
1 options
Produktkod. 30280946 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T001140050
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Kvantitet 50 mL
Molekylvikt (g/mol) 77.08 g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet LC-MS