Läs mer
Ammoniumacetat, LC-MS Ultra, Honeywell™
Produktkod. 15691400 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15691400 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15691400 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1426725G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra; eluenttillsats för UHPLC-MS.
  • För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
  • Testad för UHPLC-MS-lämplighet
  • Högsta lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
  • Extremt lågt MS baslinjeljud.
  • Exemplarisk lot-till-lot-reproducerbarhet
  • Låga halter av spårmetaller
  • Förpackad i plastflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Kvantitet 25 g
Molekylformel C2H7NO2
Linjär formel CH3CO2NH4
MDL-nummer MFCD00013066
Beilstein 4186741
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC-namn azan;acetat
Molekylvikt (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formel vikt 77.08g/mol
Kvalitet LC-MS Ultra
Förpackning Plastflaskor
Rester efter antändning ≤0.01% (as SO4)
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Ammonium acetate