Läs mer
Ammoniumacetat, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. 11317490 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317490 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11317490 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A11450
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ammoniumacetat, Optima LC/MS Grade, Fisher Chemical , CAS: 631-61-8, Vit, Smältpunkt: 114 grader C, Molekylformel: C2H7NO2, pH: 7, Kvantitet: 50g, Formelvikt: 77,08g/mol, MDL-nummer: 13066, Fysisk form: Fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 114 °C
CAS 631-61-8
Färg Vitt
pH 7
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 g
Molekylformel C2H7NO2
MDL-nummer 13066
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].CC([O-])=O
IUPAC-namn ammoniumacetat
Molekylvikt (g/mol) 77.08
Formel vikt 77,08 g/mol