Läs mer
Ammoniumacetat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. eur., ≥98 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium acetate |
| Smältpunkt | 110 °C till 112 °C (dekomposition) (litteratur) |
| Namnnotering | Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. Eur., ≥98% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 6 x 1 kg |
| Linjär formel | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Formel vikt | 77.08 |
| Procent renhet | >98% |
| Visa mer |