Läs mer
Ammoniumacetat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. eur., ≥98 %, Solstice
Produktkod. 15643790
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
2.5kg
20kg
500g
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15643790 6 x 500 g Paket med 6
15663780 100 g 100g
15613790 500 g 500g
15683780 1 kg 1kg
15693780 2.5 kg 2.5kg
15623790 6 x 1 kg Paket med 6
15673780 10 kg 10kg
15633790 6 x 2.5 kg Paket med 6
15603790 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15643790 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 323016X500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3650.00 SEK
    3342.93 SEK / Paket med 6
    Save 307.07 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.083
MDL-nummer MFCD00013066
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azan;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium acetate
Smältpunkt 110 °C till 112 °C (dekomposition) (litteratur)
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. Eur., ≥98%
CAS Max % ≤100.0000%
Kvantitet 6 x 500 g
Linjär formel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formel vikt 77.08
Procent renhet >98%
Kvalitet ACS-reagens/reagens Ph. Eur.
Förpackning Poly flaska
Densitet 1.170 g/cm3