Läs mer
Ammoniumacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15693780 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
2.5kg
20kg
500g
Paket med 6
Produktkod. 15693780
Brand: Honeywell-Fluka 323012.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.083
MDL-nummer MFCD00013066
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azan;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Acetate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formel vikt 77.08g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Rester efter antändning ≤0.01% (as SO4)
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.