Läs mer
Ammoniumacetatlösning 0,25 M, certifierad, HPLC för gradientanalys, Fisher Chemical
Produktkod. 10649633 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10649633 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 10649633 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/0200/PB08
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 631-61-8
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Molekylformel C2H7NO2
MDL-nummer 13066
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC-namn azan;acetat
Molekylvikt (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Ammonium acetate 0.25M for for HPLC method development