Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium acetate |
| CAS | 631-61-8 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C2H7NO2 |
| Linjär formel | CH3CO2NH4 |
| MDL-nummer | MFCD00013066 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 4186741 |
| Synonym | ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
| InChI-nyckel | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |