missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ammonium Acetate, TRC

Produktkod. 17927194
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17927194 100 g
17987934 10 g
17938034 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17927194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA633900100G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 631-61-8
Molekylformel C2 H3 O2 . H4 N
Molekylvikt (g/mol) 77.08
Synonym Acetic Acid Ammonium Salt, Mindererus's Spirit, 1BEEM;
IUPAC-namn azanium;acetate
LEDER [NH4+].CC(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ammonium acetate
Analyt- eller komponentnamn Ammonium acetate
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 100 g
Formel vikt 77.0477
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.