Läs mer
Ammonium Acetate, TRC
Produktkod. 17987934
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987934 10 g
17927194 100 g
17938034 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17987934 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63390010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2 H3 O2 . H4 N
Molekylvikt (g/mol) 77.08
Synonym Acetic Acid Ammonium Salt, Mindererus's Spirit, 1BEEM;
IUPAC-namn azanium;acetate
LEDER [NH4+].CC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium acetate
Analyt- eller komponentnamn Ammonium acetate
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 10 g
Formel vikt 77.0477