Läs mer
Ammonium Acetate (White Crystals), Fisher BioReagents
Produktkod. 10668973
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10668973 500 g Poly Bottle 500g
10572975 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10668973 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP326500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ammonium Acetate can be used to precipitate DNA from enzymatic reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.083
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azanium;acetate
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Acetate
Smältpunkt 114°C
Färg White
pH 7.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥97 %
Linjär formel CH3COONH4
Merck Index 15, 492
Formel vikt 77.08
Procent renhet ≥97%
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly Bottle