Läs mer
Ammonium Alkylbenzenesulfonate (Mixture of different chain lengths), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Alkylbenzenesulfonate (Mixture of different chain lengths) |
| Analyt- eller komponentnamn | Ammonium Alkylbenzenesulfonate (Mixture of different chain lengths) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC=C1)(O)=O.CCCCCCCCCCCCC.N |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 5 g |