Läs mer
Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Produktkod. 15670880 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15670880 1 kg Poly bottle 1kg
1 options
Produktkod. 15670880 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 096941KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a.,≥99.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate
Smältpunkt 93.5°C
CAS 7784-26-1
Färg White
pH 2.6 (at 100g/L, 25°C)
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 1 kg
Molekylformel AlH28NO20S2
Linjär formel AlNH4(SO4)2 · 12H2O
MDL-nummer MFCD00149958
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
InChI-nyckel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
IUPAC-namn aluminum;azanium;disulfate;dodecahydrate
Molekylvikt (g/mol) 453.313
PubChem CID 62668
Formel vikt 453.33g/mol
Procent renhet ≥99.0% (T)
Kvalitet purum p.a.
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Densitet ∽1.640g/cu.cm at 20°C