Läs mer
Ammoniumaluminiumsulfatdodekahydrat, reagenskvalitet,≥ 99 % (Titrering), Honeywell™
Produktkod. 15607640
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15607640 500 g Poly flaska 500g
15697630 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15607640 Leverantör Fluka Leverantörsnummer A2140500G
Request Bulk or Custom Format
Reagenskvalitet,≥ 99 % (titrering)
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-26-1
Molekylformel AlH28NO20S2
Molekylvikt (g/mol) 453.313
MDL-nummer MFCD00149958
InChI-nyckel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC-namn aluminium;azanium;disulfat;dodekahydrat
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Smältpunkt 93.5°C
Färg Vitt
pH 2.6 (at 25°C)
Kvantitet 500 g
Linjär formel AlNH4(SO4)2 · 12H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 453.33g/mol
Procent renhet ≥99% (titration)
Odör Odorless
Förpackning Poly flaska
Utseende Crystalline
Densitet 1.640g/cm3 at 20°C