Läs mer
Ammoniumaluminiumsulfat Dodekahydrat, reagenskvalitet, ≥99 % (titrering), Solstice
Beskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate |
| Smältpunkt | 93,5 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 2,6 (vid 25 °C) |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | AlNH4(SO4)2 · 12H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 453,33 g/mol |
| Procent renhet | ≥99 % (titrering) |
| Show More |