Läs mer
Ammoniumaluminiumsulfatdodekahydrat, reagenskvalitet, ≥99 % (titrering), Solstice
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate |
| Smältpunkt | 93,5 °C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Färg | Vitt |
| CAS Max % | 1 |
| pH | 2.6 |
| Kvantitet | 10 kg |
| Molekylformel | AlH28NO20S2 |
| Linjär formel | AlNH4(SO4)2 · 12H2O |
| Synonym | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate; Ammonium alum |
| Show More |