Läs mer
Ammonium aquopentachlororhodate(III), Rh 30% min
Produktkod. 11347487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347487 1 g 1g
11357487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012645.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63771-33-5 | Cl5H10N2ORh | 334.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63771-33-5
Molekylformel Cl5H10N2ORh
Molekylvikt (g/mol) 334.25
MDL-nummer MFCD00064673
InChI-nyckel SSZNXYVCMKGDBP-UHFFFAOYSA-K
Synonym diammonium aquapentachlororhodate, diammonium pentachlororhodiumdiuide hydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium aquopentachlororhodate(III)
Smältpunkt 210°C to 230°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Formel vikt 334.26
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 30% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.