Läs mer
Ammonium benzoate, 99%
Produktkod. 11327348
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327348 100 g 100g
11307348 500 g 500g
11317348 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030753.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1863-63-4 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Ammoniumbensoat används främst i industrier som fungerar som korrosionsinhibitorer och anti-avlagringsmedel. Det används också som färgtillsatser och beläggningstillsatser. Andra konsumentanvändningar inkluderar rengöring och inredning Skötselprodukter, färger och beläggningar, produkter för personlig vård, produkter för vattenrening. Ammoniumbensoat används också som kemiska analysreagenser, inom elektronikindustrin, används för tillverkning av elektrolytiska kondensatorer och används även inom läkemedelsindustrin. Används som lim, metallrostbehandling och gummitillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1863-63-4
Molekylformel C7H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 139.154
MDL-nummer MFCD00013069
InChI-nyckel VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium benzoate, benzoic acid, ammonium salt, ammonii benzoas, ammonium benzoicum, vulnoc ab, benzoic acid ammonium salt, hsdb 555, unii-ac80wd7gpf, benzoic acid, ammonium salt 1:1, ac80wd7gpf
PubChem CID 15830
IUPAC-namn azanium;bensoat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium benzoate
Smältpunkt 192°C to 198°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Flampunkt 110°C (230°F)
Merck Index 14,496
Löslighetsinformation It is soluble in water,methanol insoluble in diethyl ether.
Formel vikt 139.15
Procent renhet 99%
Odör Weak
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.