Läs mer
Ammonium Bicarbonate, 0.1 M, Ricca Chemical
Produktkod. 31751097
Change view
Kvantitet:
4 L
Produktkod. Kvantitet
31751097 4 L
1 options
Produktkod. 31751097 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R06216504A
 Begränsad artikel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Bicarbonate
Färg Colorless
CAS 1066-33-7, 7732-18-5
CAS Min % 97.0, 0.77
CAS Max % 100.0, 0.8
Molekylformel CH5NO3
MDL-nummer MFCD00012138
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OC(O)=O
IUPAC-namn carbonic acid amine
Molekylvikt (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Kvalitet Laboratory
Förpackning Natural Poly Bottle
pH 7.8
Kvantitet 4 L
Fysisk form Liquid
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 0,1 Molar