Läs mer
Ammoniumbikarbonat, 98 %, rent
Produktkod. 11904321 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11904321 5 kg Plasttrumma 5kg
10364072 25 g Glasflaska 25g
10262382 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11904321 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370930050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1069.65 SEK / 5kg
    Save 205.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-33-7
Molekylformel CH5NO3
Molekylvikt (g/mol) 79.06
MDL-nummer MFCD00012138
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-namn dizink(2+) diammoniumtrikarbonat
LEDER N.OC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium bicarbonate
Smältpunkt 105 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 5 kg
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plasttrumma
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel NH4HCO3
Merck Index 15,494
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 220 g/L (20 °C)
Formel vikt 79.06
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.