Läs mer
Ammoniumbikarbonat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11406502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406502 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11406502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215010791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    747.80 SEK / 1kg
    Save 37.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Ammonium bicarbonate for research use only.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Molekylformel CH5NO3
MDL-nummer MFCD00012138
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OC(O)=O
IUPAC-namn azan; vätekarbonat
Molekylvikt (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formel vikt 79.1
Procent renhet 99.65%