Läs mer
Ammoniumbikarbonat Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11496492 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496492 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11496492 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215010790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.59 SEK
    502.43 SEK / 500g
    Save 63.16 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
A versatile buffer used for protein analysis, including in-gel digestion and mass spectrometry applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Molekylformel CH5NO3
MDL-nummer MFCD00012138
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OC(O)=O
IUPAC-namn dizink(2+) diammoniumtrikarbonat
Molekylvikt (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formel vikt 79.1
Densitet 1.586 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium Bicarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Bicarbonate