Läs mer
Ammonium Bicarbonate, Fisher BioReagents
Produktkod. 10532775
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10532775 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 10532775 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2413500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Poly Bottle; 500g
Ammonium Bicarbonate is used for many biochemical applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Bicarbonate
Smältpunkt 105°C
CAS 1066-33-7
Färg White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 21.30 to 21.73 %
Molekylformel CH5NO3
Linjär formel NH4HCO3
MDL-nummer MFCD00012138
Merck Index 15, 494
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OC(O)=O
IUPAC-namn carbonic acid amine
Molekylvikt (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formel vikt 79.06
Procent renhet 21.30 to 21.73%
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly Bottle
Ångtryck 67 hPa at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.