Läs mer
Ammoniumbikarbonat, Solstice
Produktkod. 15645440
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15645440 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15645440 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4086750G
 Begränsad artikel
I lager
Eluentadditiv för LC-MS
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium bicarbonate
CAS 1066-33-7
Kvantitet 50 g
Molekylformel CH5NO3
Linjär formel NH4HCO3
MDL-nummer MFCD00012138
UN-nummer UN3077
Beilstein 4329606
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.OC(O)=O
IUPAC-namn dizink(2+) diammoniumtrikarbonat
Molekylvikt (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Formel vikt 79,06 g/mol
Densitet Ångtäthet: 2,7 (jämfört med luft)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium hydrogencarbonate