Läs mer
Ammoniumbikarbonat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av Ph.Eur., BP, E 503, 99-101 %, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Bicarbonate |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | NH4HCO3 |
| Beilstein | 4329606 |
| Formel vikt | 79.06g/mol |
| Procent renhet | 99 to 101% |
| Kvalitet | puriss. |
| Förpackning | Polyflaska |
| Densitet | Vapor Density: 2.7 (vs air) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium bicarbonate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydrogencarbonate