Läs mer
Ammoniumbikarbonat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur., BP, E 503, 99-101 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium bicarbonate |
| Namnnotering | Puriss., uppfyller analytisk specifikation för Ph.Eur., BP, E 503, 99-101% |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 6 x 1 kg |
| Analysprocentintervall | 99 till 101% |
| Linjär formel | NH4HCO3 |
| Beilstein | 4329606 |
| Formel vikt | 79.06 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium bicarbonate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydrogencarbonate