Läs mer
Ammonium Bicarbonate, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Produktkod. 15647660 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15647660 25 g Poly Bottle 25g
15657660 500 g Poly Bottle 500g
15637660 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15647660 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer A614125G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-33-7
Molekylformel CH5NO3
Molekylvikt (g/mol) 79.06
MDL-nummer MFCD00012138
InChI-nyckel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC-namn carbonic acid amine
LEDER N.OC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium bicarbonate
Smältpunkt 60°C
Färg Colorless
pH 8 (at 20°C)
Kvantitet 25 g
Linjär formel NH4HCO3
Beilstein 4329606
Formel vikt 79.06g/mol
Procent renhet ≥99%
Odör Ammoniacal
Förpackning Poly Bottle
Utseende Solid
Densitet 1.58g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.