Läs mer
Ammoniumbikarbonat, TRC
Produktkod. 30337437
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30337437 25 g
1 options
Produktkod. 30337437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63414525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel CH5NO3
Kvantitet 25 g
Synonym Acid Ammonium Carbonate, AmBic, Ammonium Bicarbonate ((NH4)HCO3), Ammonium Hydrogen Carbonate, Monoammonium Carbonate, Carbonic Acid Ammonium Salt
InChI formel InChI=1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
LEDER N.OC(=O)O
IUPAC-namn azanium; Vätekarbonat
Molekylvikt (g/mol) 79.06
Formel vikt 79.0269