Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Bifluoride |
| Fysisk form | Flingor |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Formel vikt | 57.04 |
| Procent renhet | ≥96.0% |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ Reagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.51kg |