Läs mer
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11377067
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377067 50 g 50g
11357067 1 g 1g
11367067 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010895.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10580-03-7 | C4H8N2O9Ti | 275.98 g/mol
Ammoniumbis(oxalato)oxotitanat(IV)hydrat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10580-03-7
Molekylformel C4H8N2O9Ti
Molekylvikt (g/mol) 275.98
MDL-nummer MFCD00149620
InChI-nyckel VBUNWMBOVJSSMH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ammonium titanyloxalate
IUPAC-namn diammoniumoxotitaniumbis(ylium)dioxalat
LEDER [NH4+].[NH4+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 276.01 (Anhydrous)
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.