Learn More
Ammonium bismuth citrate, Bi 48-52%, water ca 2%
Product Code. 11478846
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11478846 50 g 50g
11488846 250 g 250g
11468846 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11478846 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17003.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25530-63-6 | C6H11BiNO7 | 418.134 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25530-63-6
Molekylformel C6H11BiNO7
Molekylvikt (g/mol) 418.134
MDL-nummer MFCD00036420
InChI-nyckel JDINTLWFPXWXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bismuth citrate
PubChem CID 87101692
IUPAC-namn azan;vismut;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Bi]
Specifications
Kemiskt namn eller material Ammonium bismuth citrate
Anteckningar om analysprocent Bi 48 till 52 %, vatten≈ 2 %
Kvantitet 50 g
Formel vikt 433.12
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.