Läs mer
Ammonium Bisulfate, For decomposition, ≥99.0% (T), Honeywell™
Produktkod. 15640920 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15640920 250 g Poly bottle 250g
1 options
Produktkod. 15640920 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 09849250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 350°C
Kemiskt namn eller material Ammonium Bisulfate
Smältpunkt 121°C to 145°C
CAS 7803-63-6
Färg Colorless
pH 1 (100g/L at 20°C)
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 250 g
Molekylformel H5NO4S
Linjär formel (NH4)HSO4
MDL-nummer MFCD00051073
UN-nummer UN2506
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
Löslighetsinformation Soluble in water, 0.5g in 10mL
InChI-nyckel BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn ammonium hydrogen sulfate
Molekylvikt (g/mol) 115.10
PubChem CID 24655
Formel vikt 115.11g/mol
Procent renhet ≥99.0% (T)
Förpackning Poly bottle