Läs mer
Ammoniumbisulfit – I vatten, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Bisulfite |
| CAS | 10192-30-0 |
| Molekylformel | H5NO3S |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Ammonium Acid Sulfite, Ammonium Bisulfite, Ammonium Bisulfite (NH4HSO3), Ammonium Hydrogen Sulfite, Ammonium Monosulfite, Ammonium Sulfite (NH4HSO3), Monoammonium Sulfite, Solfoliquid 25, TC 1000 |
| InChI formel | InChI=1S/H3N.H2O3S/c;1-4(2)3/h1H3;(H2,1,2,3) |
| LEDER | [NH4+].OS(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | azanium; Vätesulfit |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.11 |
| Formel vikt | 98.999 |