Läs mer
Ammoniumbromid, 99+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10592601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10592601 25 g Glasflaska 25g
10686052 250 g Plastflaska 250g
10781281 1 kg Plastflaska 1kg
11954171 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10592601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199980250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12124-97-9
Molekylformel BrH4N
Molekylvikt (g/mol) 97.94
MDL-nummer MFCD00011419
InChI-nyckel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ammoniumbromid
LEDER [NH4+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 235.0°C
Kemiskt namn eller material Ammonium bromide
Smältpunkt 452.0°C
Färg Vitt
pH 4.5 to 6.0 (5% soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Linjär formel NH4Br
Merck Index 15,502
Löslighetsinformation Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Formel vikt 97.94
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förlust vid torkning 0.2% (105°C) max.
Förpackning Glasflaska
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.