Läs mer
Ammoniumbromid, 99 %
Produktkod. 11417727
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417727 500 g 500g
11427727 2500 g 2500g
11437727 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16258.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 SEK
    770.65 SEK / 500g
    Save 154.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97,94 g/mol
Ammoniumbromid används ofta som en mellanliggande källa för bromidjoner i laboratorieprocesser och farmaceutiska preparat. Det används oftast som tillsats vid framställning av fotografiska filmer, brandskyddsprodukter och korrosionsinhibitorer. Ammoniumbromid används i stor utsträckning vid tillverkning av fotografiska kemikalier och emulsioner. Det används också i farmaceutiska preparat. Den kan användas vid brandskydd av trä och litografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ammoniumbromid används ofta som en mellankälla för bromidjoner i laboratorieprocesser och farmaceutiska preparat. Det används oftast som tillsats vid framställning av fotografiska filmer, brandskyddsprodukter och korrosionsinhibitorer. Ammoniumbromid används i stor utsträckning vid tillverkning av fotografiska kemikalier och emulsioner. Det används också i farmaceutiska preparat. Den kan användas vid brandskydd av trä och litografi.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, etanol och aceton. Något lösligt i eter.
Noter
Hygroskopisk och luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser, tungmetaller, silversalter och kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12124-97-9
Molekylformel BrH4N
Molekylvikt (g/mol) 97.94
MDL-nummer MFCD00011419
InChI-nyckel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ammoniumbromid
LEDER [NH4+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium bromide
Smältpunkt 452 °C (sublimering)
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.429
Merck Index 14,505
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, metanol, etanol och aceton. Lätt löslig i eter.
Formel vikt 97.97
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.