Läs mer
Ammonium bromide, ACS, 99.0% min
Produktkod. 11367837
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367837 25 g 25g
11357837 100 g 100g
11377837 500 g 500g
11347837 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11367837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014257.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Korrosionsinhibitorer, tillverkning av fotografiska filmer, plåtar, papper, litografi, brandskydd av trä Ammoniumbromid används ofta som en mellankälla för bromidjoner i laboratorieprocesser och farmaceutiska preparat. Det används oftast som tillsats vid framställning av fotografiska filmer, brandskyddsprodukter och korrosionsinhibitorer. Ammoniumbromid används i stor utsträckning vid tillverkning av fotografiska kemikalier och emulsioner. Det används också i farmaceutiska preparat. Den kan användas vid brandskydd av trä och litografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12124-97-9
Molekylformel BrH4N
Molekylvikt (g/mol) 97.94
MDL-nummer MFCD00011419
InChI-nyckel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ammoniumbromid
LEDER [NH4+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium bromide
Smältpunkt 452° (sublimation)
Färg Färglös
Fysisk form Granulat
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% min.
Löslighetsinformation Freely soluble in water,methanol,ethanol,and acetone. Slightly soluble in ether. Practically insoluble in ethyl acetateSoluble in water,methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Formel vikt 97.97
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.429
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.