Läs mer
Ammonium Bromide, ACS Reagent, ≥99.0%, Solstice
Produktkod. 15691960 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15691960 500 g Poly Bottle 500g
15681960 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15691960 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 213349500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12124-97-9
Molekylformel BrH4N
Molekylvikt (g/mol) 97.94
MDL-nummer MFCD00011419
InChI-nyckel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ammonium bromide
LEDER [NH4+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Bromide
Smältpunkt 452°C
Färg Colorless
pH 5 to 6.5 (at 50g/L 25°C)
Kvantitet 500 g
Linjär formel NH4Br
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 97.94g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Rester efter antändning ≤0.01%
Utseende Crystals
Ångtryck 1mmHg (198.3°C)
Densitet 2.43g/mL at 25°C