Läs mer
Ammonium Bromide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10775511 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10775511 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10775511 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3560/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 235°C
Smältpunkt 452°C
CAS 12124-97-9
Färg White
pH 4.5 to 5.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel BrH4N
MDL-nummer 11419
InChI-nyckel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].[Br-]
IUPAC-namn ammonium bromide
Molekylvikt (g/mol) 97.94
Formel vikt 97.94g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.