Läs mer
Ammonium bromide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11342078
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342078 100 g 100g
11322078 5 g 5g
11332078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012981.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Ammoniumbromid används i läkemedel för sin bromidjon. Den används för en mängd olika analytiska kemitillämpningar. Den används också för fotografering i filmer, tallrikar och papper; vid brandskydd av trä; inom litografi och processgravering och som korrosionsinhibitorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12124-97-9
Molekylformel BrH4N
Molekylvikt (g/mol) 97.94
MDL-nummer MFCD00011419
InChI-nyckel SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ammoniumbromid
LEDER [NH4+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium bromide
Smältpunkt 452°C (sublimation)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,505
Löslighetsinformation Soluble in water (970mg/ml at 25°C),methanol,ethanol,alcohol (freely),and acetone (freely).
Formel vikt 97.97
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.429 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.