Läs mer
Ammoniumbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Bromide |
| CAS | 12124-97-9 |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | BrH4N |
| Synonym | Ammonium Bromide, Flamex PA, Flovan BU, Fuzzicide, Hydrobromic Acid Monoammoniate |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3 |
| LEDER | [NH4+].[Br-] |
| IUPAC-namn | azanium; Bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.94 |
| Formel vikt | 96.9527 |