Läs mer
Ammoniumbromid, TRC
Produktkod. 30344267
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344267 5 g
1 options
Produktkod. 30344267 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6338205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Bromide
CAS 12124-97-9
Kvantitet 5 g
Molekylformel BrH4N
Synonym Ammonium Bromide, Flamex PA, Flovan BU, Fuzzicide, Hydrobromic Acid Monoammoniate
InChI formel InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3
LEDER [NH4+].[Br-]
IUPAC-namn azanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 97.94
Formel vikt 96.9527