Läs mer
Ammoniumkarbamat, 98 %
Produktkod. 11343417
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343417 250 g 250g
11333417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018134.30
 Begränsad artikel
I lager
Ammoniaeringsmedel | CAS: 1111-78-0 | CH6N2O2 | 78,071 g/mol
Ammoniumkarbamat används vid framställning av gödningsmedel. Det fungerar som ett ammoniakmedel. Det spelar en viktig roll i bildandet av karbamoylfosfat, som är avgörande för ureacykeln och pyrimidinproduktionen. Utöver detta används det vid framställning av trimetylsilylkarbamat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1111-78-0
Molekylformel CH6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 78.071
MDL-nummer MFCD00013010
InChI-nyckel BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbamate, ammonium aminoformate, carbamic acid, monoammonium salt, carbamic acid ammonium salt, carbamic acid ammoniate, unii-i2w9615swp, carbamic acid, ammonium salt 1:1, ammoniumcarbamate, anhydride of ammonium carbonate, azanium carbamate
PubChem CID 517232
IUPAC-namn azan; karbamat
LEDER C(=O)(N)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium carbamate
Smältpunkt 60° (sublimering)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Densitet 1.6
Beilstein 3914091
Löslighetsinformation Löslig i kallt vatten och ammoniumhydroxid. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i aceton.
Formel vikt 78.07
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbamate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbamate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.