Läs mer
Ammonium Carbamate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Carbamate |
| Smältpunkt | 152°C (Closed Capillary Tube) |
| CAS | 1111-78-0 |
| Kvantitet | 500 g |
| MDL-nummer | MFCD00013010 |
| Synonym | Ammonium carbamate, Ammonium carbaminate, Carbamic acid ammonium salt, Ammonium carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.07 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.6 g/cm3 at 20°C |