Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium carbonate |
| CAS | 506-87-6 |
| Färg | White |
| pH | 9 (at 100.0g/L 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | CH8N2O3 |
| Linjär formel | (NH4)2CO3 |
| MDL-nummer | MFCD00010890 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Visa mer |