Läs mer
Ammoniumkarbonat, ACS, NH{3} 30,0+%
Produktkod. 11303288
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303288 2 kg 2kg
11313288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036229.A3
Request Bulk or Custom Format
I bakpulver, luktsalter, som analytisk laboratoriereagens, tillverkning av gummimaterial, kaseinlim | CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96,086 g/mol
I bakpulver, luktsalter, som analytiskt laboratoriereagens, tillverkning av gummimaterial, kaseinlim och brandsläckningsföreningar Ammoniumkarbonat används allmänt som jäsmedel i lebkuchen, kakor och platta kex. Den finner en viktig tillämpning som ett kräkmedel och en aktiv ingrediens
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • I bakpulver, luktsalter, som analytiskt laboratoriereagens, tillverkning av gummimaterial, kaseinlim och brandsläckningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-87-6
MDL-nummer MFCD00010890
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium carbonate
Smältpunkt 60°C (sublimation)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall NH3 30.0+%
Molekylformel CH8N2O3
Beilstein 3627235
Merck Index 14,508
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
Löslighetsinformation Slowly soluble in water (1:4 portion); Decomposes in hot water.
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC-namn diazan;karbonat
Molekylvikt (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formel vikt 96.09
Kvalitet ACS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) NH3 ≥30.0%
Odör Ammonia-like
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.