Läs mer
Ammoniumkarbonat, ACS, NH{3} 30,0+%
Produktkod. 11313288
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313288 500 g 500g
11303288 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036229.36
 Begränsad artikel
I lager
I bakpulver, luktsalter, som analytisk laboratoriereagens, tillverkning av gummimaterial, kaseinlim | CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96,086 g/mol
I bakpulver, luktsalter, som analytiskt laboratoriereagens, tillverkning av gummimaterial, kaseinlim och brandsläckningsföreningar Ammoniumkarbonat används allmänt som jäsmedel i lebkuchen, kakor och platta kex. Den finner en viktig tillämpning som ett kräkmedel och en aktiv ingrediens
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • I bakpulver, luktsalter, som analytiskt laboratoriereagens, tillverkning av gummimaterial, kaseinlim och brandsläckningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-87-6
MDL-nummer MFCD00010890
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium carbonate
Smältpunkt 60° (sublimering)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall NH3 30,0 + %
Molekylformel C2H11N3O5
Beilstein 3627235
Merck Index 14,508
Synonym ammonium carbonate nf, ugam, ammonium bicarbonate-ammonium carbamate, ammonium carbonate chips nf, ammonium bicarbonate, mixt. with ammonium carbamate, ammonium carbamate, mixt. with ammonium bicarbonate, monoammonium carbonate mixture with ammonium carbamate, carbamic acid, monoammonium salt, mixt. with ammonium carbonate, diazanium hydrogen carbonate carbamate
Löslighetsinformation Långsamt löslig i vatten (1:4 portion); Bryts ner i varmt vatten.
InChI-nyckel YNSUIDWLZCFLML-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(N)[O-].C(=O)(O)[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC-namn diazan; vätekarbonat; karbamat
Molekylvikt (g/mol) 157.126
PubChem CID 24660
Formel vikt 96.09
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroskopisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.