Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Carbonate |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 4253487 |
| Formel vikt | 96,09 g/mol |
| Procent renhet | ≥30 % (NH3-basis) |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Densitet | Ångtäthet: 2,7 (jämfört med luft) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium carbonate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium carbamate